Orders LinkContactUsLinkComponent
Precisiethermometers
0…+100 °C, ±0,1 %, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
Catalogus # AMARL26004-FL/CC4
Leverancier:   Amarell
Precisiethermometers
Catalogus # AMARL26004-FL/CC4
Leverancier:  Amarell
Precisiethermometers
Precisiethermometers
0…+100 °C, ±0,1 %, 550 mm, 9,0 - 9,5 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These total immersion thermometers with enclosed scale are suitable for government verification. Red spirit.
  • Veilig en milieuvriendelijk
  • Schaalverdeling in melkglas
  • Kleurloos capillair
 : Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Ø:
    9,0 - 9,5 mm
  • Lengte:
    550 mm
  • Seq:
    06
  • Juistheid:
    ±0,1 %
  • Meetbereik:
    0…+100 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.