Disposable cuvettes
Disposable cuvettes, Disposable, 2,5 ml, 10 mm, PMMA
Catalogus # SCLI80-2004-53
Leverancier: BIOCHROM
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Lichtweg:10 mm
- Type:Disposable
- Volume:2,5 ml
- Venstermateriaal:PMMA
- Omschrijving:Disposable cuvettes
- Seq:017