Disposable cuvettes
Disposable cuvettes, Semi-micro, 800 µl, 10 mm, UV plastic
Catalogus # SCLI80-3000-77
Leverancier: BIOCHROM
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
- Lichtweg:10 mm
- Type:Semi-micro
- Volume:800 µl
- Venstermateriaal:UV plastic
- Omschrijving:Disposable cuvettes
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.