Cuvettes and holders
Programmable Peltier heated cell holder (20 - 105 °C)
Catalogus # SCLI80-2106-14
Leverancier: BIOCHROM
Ga naar:
Product Details & Documents
Cuvettes for spectrophotometers designed to hold samples during spectroscopic experiments.
Different pathlengths and formats are available.
Specificaties
- Omschrijving:Programmable Peltier heated cell holder (20 - 105 °C)
- Seq:09
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.