Transporttrolleys
Transport trolley MSW 6×4/3, standard version, 3 shelves W×D: 600×400 mm, 700×500×895 mm, 3
HUPF7504129
Transporttrolley met roestvrijstalen constructie van hoogwaardige kwaliteit, compleet met 25 mm diepe legborden. Legborden met afgeschuinde randen voor het comfort van de gebruiker.
- Bumper-type deflectoren om de muren te beschermen
- Antistatische banden
- Chassis compleet met vier zwenkwielen, de voorste twee kunnen vastgezet worden
- Omschrijving:Transport trolley MSW 6×4/3, standard version, 3 shelves W×D: 600×400 mm
- Seq:2
- b×d×h:700×500×895 mm
- Leggers:3



