Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables
Cables
InLab® cable S7-BNC, 3 m
Catalogus # 661-0258
Leverancier:   Mettler - Toledo
Cables
Catalogus # 661-0258
Leverancier:  Mettler - Toledo
Cables
Cables
InLab® cable S7-BNC, 3 m
Price
93,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These electrode cables are designed to connect Mettler sensors to almost any meter.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    InLab® cable S7-BNC
  • Lengte:
    3 m
  • Seq:
    159
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.