Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides for printers
Microscope slides for printers
geel
Catalogus # KLINKP-SIL-3058
Leverancier:   KLINIPATH
Microscope slides for printers
Catalogus # KLINKP-SIL-3058
Leverancier:  KLINIPATH
Microscope slides for printers
geel
Price
270,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Microscope slides for slide printers.
  • Frosted ends
  • 90° ground edges
  • Finished clipped corners of 1 mm
Allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
Specificaties
  • Kleur:
    geel
  • Seq:
    10
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.