Microscope slides for printers
blauw
Catalogus # 631-1232
Leverancier: KLINIPATH
Ga naar:
Product Details & Documents
Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
- Frosted ends
- 90° grounded edges
- Finished clipped corners of 1mm
Specificaties
- Kleur:blauw
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.