Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides for printers
Microscope slides for printers
Microscope slides with frosted ends on both sides
Catalogus # 631-1231
Leverancier:   KLINIPATH
Microscope slides for printers
Catalogus # 631-1231
Leverancier:  KLINIPATH
Microscope slides for printers
Microscope slides with frosted ends on both sides
Price
76,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
  • Frosted ends
  • 90° grounded edges
  • Finished clipped corners of 1mm
Specificaties
  • Omschrijving:
    Microscope slides with frosted ends on both sides
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.