Orders LinkContactUsLinkComponent
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Lid, LDPE, for rectangular tanks, 85 L
Catalogus # BURK3440-0851
Leverancier:   BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Catalogus # BURK3440-0851
Leverancier:  BURKLE
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Tanks, rectangular, LDPE, LaboPlast®
Lid, LDPE, for rectangular tanks, 85 L
Price
331,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
  • Linear LDPE, transparent
  • Rupture-proof
Specificaties
  • Omschrijving:
    Lid, LDPE, for rectangular tanks, 85 L
  • Seq:
    24
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Container thread ¾" for cylindrical containers
    Container thread ¾" for cylindrical containers
    BURK3440-0034
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 213,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.