Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml, 125 mL
Catalogus # HACHLZW9510.99
Leverancier:   Hach
Electrolyte solutions
Catalogus # HACHLZW9510.99
Leverancier:  Hach
CAS-nummer:  
Electrolyte solutions
Electrolyte solutions
Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml, 125 mL
CAS-nummer:  
Price
19,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 125 mL
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    125 mL
  • Omschrijving:
    Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.