Orders LinkContactUsLinkComponent
Frocks, PP
Frocks, PP
groen, XXL
Catalogus # HOPE40.301V/05
Leverancier:   Medicom
Frocks, PP
Catalogus # HOPE40.301V/05
Leverancier:  Medicom
Frocks, PP
Frocks, PP
groen, XXL
Price
74,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
  • With collar and long sleeves
  • Elasticated cuffs
  • Snap buttons
  • Without pockets
Weight: 40 g/m²
Specificaties
  • Confectiemaat:
    XXL
  • Kleur:
    groen
  • Cat. No.:
    HOPE40.301V/05
  • Kledingstuk toepassing:
    General Purpose|Industrial
  • Sluitingstype:
    Met drukknopen
  • Zakken:
    zonder zakken
  • Gewicht:
    40 g/m²