Automatic Burettes, Pellet Pattern, Class AS
10 ml, 0,02 ml, 930 mm, 0,02 ± ml
Catalogus # SCOT243172753
Leverancier: DWK Life Sciences
Automatic Burettes, Pellet Pattern, Class AS
Catalogus # SCOT243172753
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Burette, automatic, Pellet, DURAN® borosilicate glass, with PTFE key, class AS.
- 30 seconds waiting time
- Schellbach stripe and main graduations as circular divisions
- Supplied with reservoir bottle and blow ball
Certifications: DIN EN ISO 385
Documents
243173606
360 graden afbeeldingen
Specificaties
- Capaciteit:10 ml
- Lengte:930 mm
- Seq:04
- Indeling:0,02 ml
- Tolerantie:0,02 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.