Automatic Burettes, Pellet Pattern, Class AS
25 ml, 0,05 ml, 912 mm, 0,03 ± ml
Catalogus # SCOT243173306
Leverancier: DWK Life Sciences
Automatic Burettes, Pellet Pattern, Class AS
Catalogus # SCOT243173306
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Burette, automatic, Pellet, DURAN® borosilicate glass, with PTFE key, class AS.
- 30 seconds waiting time
- Schellbach stripe and main graduations as circular divisions
- Supplied with reservoir bottle and blow ball
Certificeringen: DIN EN ISO 385
Documents
243173606
360 graden afbeeldingen
Specificaties
- Capaciteit:25 ml
- Lengte:912 mm
- Seq:02
- Indeling:0,05 ml
- Tolerantie:0,03 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.