Filter papers for breweries
15, 240 mm
Leverancier: Ahlstrom
Ga naar:
Product Details & Documents
Ahlstrom-Munksjö offers filters for malt analysis and malt filtration according to MEBAK, ASBC and EBC standards.
Grade 41b: Medium fast filtering. Recommended for malt analysis.
Grade 15: Plain, for final attenuation of congress wort.
Grade 470: Plain kieselguhr paper used for fine turbidity.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Nr:15
- Seq:08
- Maat:240 mm
- Filtratiesnelheid:25 s/10 ml
- Cat. No.:BINZ120053
- Gewicht:68 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.