Orders LinkContactUsLinkComponent
Sondes
Sondes
External replacement probe for PT 1000, Ø×L: 5×50 mm, TPX 220-3, −200...+250 °C, T: ±2,0 °C (–200…–100 °C); ±1,0 °C (–100 …–20 °C); ±0,2 °C (–20…+60 °C); ±0,5 °C (+60…+250 °C)
Catalogus # 620-2823
Leverancier:   EBRO
Sondes
Catalogus # 620-2823
Leverancier:  EBRO
Sondes
Sondes
External replacement probe for PT 1000, Ø×L: 5×50 mm, TPX 220-3, −200...+250 °C, T: ±2,0 °C (–200…–100 °C); ±1,0 °C (–100 …–20 °C); ±0,2 °C (–20…+60 °C); ±0,5 °C (+60…+250 °C)
Price
240,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    −200...+250 °C
  • Omschrijving:
    External replacement probe for PT 1000, Ø×L: 5×50 mm, TPX 220-3
  • Seq:
    12
  • Juistheid:
    T: ±2,0 °C (–200…–100 °C); ±1,0 °C (–100 …–20 °C); ±0,2 °C (–20…+60 °C); ±0,5 °C (+60…+250 °C)
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.