Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline USP
L(-)-Proline USP
Drum, 25 kg
Catalogus # SPCMP1434-25KGBL
Leverancier:   Spectrum Chemical
L(-)-Proline USP
Catalogus # SPCMP1434-25KGBL
Leverancier:  Spectrum Chemical
CAS-nummer:  147-85-3
L(-)-Proline USP
Drum, 25 kg
CAS-nummer:  147-85-3
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS-nummer:147-85-3
  • Formule:C₅H₉NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00064318
  • Molecular Weight:115.13 g/mol
  • Merck index:13,07871
  • Kokend Pt:245 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:220…222 °C
  • Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-702-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Drum
  • VPE:
    25 kg
Specificaties