Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline USP
Bottle, 1 kg
  SPCMP1434-1KG
L(-)-Proline USP
  SPCMP1434-1KG
 :  147-85-3
L(-)-Proline USP
Bottle, 1 kg
 :  147-85-3
1 000,00 €
1 * 1 kg
 :  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  •  :147-85-3
  •  :C₅H₉NO₂
  •  :MFCD00064318
  •  :115.13 g/mol
  •  :13,07871
  •  :245 °C (1013 hPa)
  •  :220…222 °C
  •  :1,35 g/cm³ (25 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :205-702-2
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    1 kg