Ethanolamine NF
Poly drum, 20 L
Catalogus # SPCMM1322-20LT
Leverancier: Spectrum Chemical
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
- CAS-nummer:141-43-5
- Formule:NH₂CH₂CH₂OH
- MDL-nummer:MFCD00008183
- Molecular Weight:61.08 g/mol
- Merck index:13,03762
- Kokend Pt:171 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:10,5 °C
- Dichtheid:1,0164 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:93 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:205-483-3
- UN:2491
- ADR:8,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay:98% Min.
Specificaties
- Verpakking:Poly drum
- VPE:20 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.