1-Hexadecanol NF
Poly pail, 2,5 kg
Catalogus # SPCMCE120-2.5KG
Leverancier: Spectrum Chemical
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
- CAS-nummer:36653-82-4
- Formule:H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
- MDL-nummer:MFCD00004760
- Molecular Weight:242.45 g/mol
- Merck index:13,02037
- Kokend Pt:305…330 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:46…52 °C
- Dichtheid:0,81 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:>110 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:253-149-0
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay:90% Min.
Specificaties
- Verpakking:Poly pail
- VPE:2,5 kg