Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 30×20 ml, 11,00, 30
N° de catalogue METT30111135
Fournisseur:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
N° de catalogue METT30111135
Fournisseur:  Mettler - Toledo
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 30×20 ml, 11,00, 30
Numéro CAS:  
Prix
79,80 €
Log in for availability
1 * 30 ST
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • VPE:
    30
  • Omschrijving:
    Technical buffer solution, 30×20 ml
  • pH-waarde:
    11,00
Specifications