Orders LinkContactUsLinkComponent
Labelprinter BBP™12
Labelprinter BBP™12
BBP™12 Desktop label printer, 300 dpi, English version with UK-plug
Catalogus # 116-0606
Labelprinter BBP™12
Catalogus # 116-0606
Leverancier:  
Labelprinter BBP™12
Labelprinter BBP™12
BBP™12 Desktop label printer, 300 dpi, English version with UK-plug
Discontinued
Product Details & Documents
De BBP™12 tafelmodel labelprinter is een compact, betrouwbaar en betaalbaar instapmodel printer voor identificatie van kabels, onderdelen, producten en laboratoriummonsters voor klanten die kleine aantallen van verschillende kwaliteitsvolle identificatielabels vereisen. De printer kan op tal van materialen in verschillende groottes printen: nylonweefsel, papier, polyester, polyimide, polyolefin, polypropyleen, manipulatieveilige materialen, vinyl (ook zelflaminerend), vinylweefsel. Voor het maken van labels, tapes, kabelmerkers en krimpkousen (zowel laddervorm als continu).
  • Nauwkeurig geprinte afbeeldingen: 300 dpi zorgt voor een goede printresolutie
  • Ondersteunt tal van materialen van 10 tot 112 mm breed
  • Eenvoudig te gebruiken door de intuïtieve software-interface en het LCD-kleurenscherm
  • Kan binnen een netwerk of afzonderlijk gebruikt worden
  • Printsnelheid: 100 mm/s
  • Realtime klok functie
Levering: De LAB-KIT bevat de BBP12 labelprinter met een afwikkelaar (media holder), USB-kabel, netkabel, product-cd, snelstartgids, een LabelMark Pro cd.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    BBP™12 Desktop label printer, 300 dpi, English version with UK-plug
  • Seq:
    01
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Externe materiaalhouder
    Externe materiaalhouder
    116-0611
    BBP11/BBP12
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 32,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Brady workstation automation software suite
    Brady workstation automation software suite
    BRDY149187
    BBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 833,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Brady workstation CLP/GHS app via download
    Brady workstation CLP/GHS app via download
    BRDY195526
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 369,99 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Workstation lockout writer software app
    Workstation lockout writer software app
    BRDY145445
    BBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 833,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Brady workstation scan- en printsoftwarepakket
    Brady workstation scan- en printsoftwarepakket
    BRDY149445
    BBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Colour and Cut, GlobalMark 2 Multicolour, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, IP Series, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, THT 3" Core Printers, TLS 2200
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 833,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.