Labelprinter BBP™12
De BBP™12 tafelmodel labelprinter is een compact, betrouwbaar en betaalbaar instapmodel printer voor identificatie van kabels, onderdelen, producten en laboratoriummonsters voor klanten die kleine aantallen van verschillende kwaliteitsvolle identificatielabels vereisen. De printer kan op tal van materialen in verschillende groottes printen: nylonweefsel, papier, polyester, polyimide, polyolefin, polypropyleen, manipulatieveilige materialen, vinyl (ook zelflaminerend), vinylweefsel. Voor het maken van labels, tapes, kabelmerkers en krimpkousen (zowel laddervorm als continu).
- Nauwkeurig geprinte afbeeldingen: 300 dpi zorgt voor een goede printresolutie
- Ondersteunt tal van materialen van 10 tot 112 mm breed
- Eenvoudig te gebruiken door de intuïtieve software-interface en het LCD-kleurenscherm
- Kan binnen een netwerk of afzonderlijk gebruikt worden
- Printsnelheid: 100 mm/s
- Realtime klok functie
: De LAB-KIT bevat de BBP12 labelprinter met een afwikkelaar (media holder), USB-kabel, netkabel, product-cd, snelstartgids, een LabelMark Pro cd.
- Omschrijving:BBP™ 12 desktop labelprinter, 300 dpi, met afwikkelaar en LabelMark6 Pro software, UK-stekker
- Seq:10
Accessories
- OmschrijvingVoor
- OmschrijvingVoor
- BRDY149187Brady workstation automation software suiteBBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A65001 * 1 ST - 833,00 €
- Omschrijving
- OmschrijvingVoor
- OmschrijvingVoor
- BRDY149445Brady workstation scan- en printsoftwarepakketBBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Colour and Cut, GlobalMark 2 Multicolour, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, IP Series, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, THT 3" Core Printers, TLS 22001 * 1 ST - 833,00 €