Microscope slides, Corning®
Plain slides, kleurloos, Glas, 75×50 mm
Catalogus # CORN2947-75X50_72
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze objectglaasjes zijn aan één kant of beide kanten mat, of standaard.
- Helderheid versterkt kleurloos objectglaasje
- Matte objectglaasjes zijn gezandstraald en daardoor goed beschrijfbaar en uiterst leesbaar
- Elk objectglaasje wordt gecontroleerd op splinters en ruwe randen voordat het wordt verzonden
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Kleur:kleurloos
- Omschrijving:Plain slides
- l×b:75×50 mm
- Materiaal:Glas
- Seq:06