Ribbons for label printer BBP™11
Thermal transfer printer ribbon, 4900 Series, width 110 mm, BBP™11, 70 m, zwart
BRDY804795
: Brady
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Thermal transfer printer ribbon, 4900 Series, width 110 mm
- Lengte:70 m
- Seq:20
- Voor:BBP™11