Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 3 drawer of 150 mm height, lockable, 3 drawers, 900×516×590 mm
Catalogus # KOTT315-00130
Leverancier: KOETTERMANN
Ga naar:
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
Specificaties
- Omschrijving:Mobile storage cabinet, with 3 drawer of 150 mm height, lockable
- Seq:25
- b×d×h:900×516×590 mm
- Deuren:3 drawers
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.