Orders LinkContactUsLinkComponent
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height and 1 drawer of 300 mm height, lockable, 2 drawers, 900×516×590 mm
Catalogus # KOTT315-00129
Leverancier:   KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Catalogus # KOTT315-00129
Leverancier:  KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height and 1 drawer of 300 mm height, lockable, 2 drawers, 900×516×590 mm
Price
981,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
  • Optional locks
  • Fitted with castors
  • Removable shelves
Specificaties
  • Omschrijving:
    Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height and 1 drawer of 300 mm height, lockable
  • Seq:
    24
  • b×d×h:
    900×516×590 mm
  • Deuren:
    2 drawers
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.