Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height and 1 drawer of 300 mm height, lockable, 2 drawers, 450×516×590 mm
Catalog # KOTT315-00108
Supplier: KOETTERMANN
Jump to:
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
Specifications
- Omschrijving:Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height and 1 drawer of 300 mm height, lockable
- Seq:02
- b×d×h:450×516×590 mm
- Deuren:2 drawers
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.