VWR® PUREImage, Cleanroompapier
Cleanroompapier is ontworpen voor gebruik in cleanroomomgevingen, waar het voorkomen van chemische verontreiniging en deeltjesverontreiniging van cruciaal belang is.
- Hoge treksterkte en uitstekende hittebestendigheid, voor verbeterde kopieer- en printefficiëntie
- PE-bindende technologie resulteert in zeer lage niveaus van deeltjes, niet-vluchtige resten en ionen-extraheerbare stoffen
- Unieke precisiesnijtechnologie garandeert consistente afmetingen en zuiverheid
- Het papier wordt vóór het vellen aan beide zijden gereinigd
Geproduceerd in een cleanroom van ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10/M2,5) en gereinigd en dubbel verpakt in een cleanroom van ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100). Papier is geschikt voor gebruik in cleanrooms van ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 10) tot ISO Klasse 6 (FED-STD-209E Klasse 1000).
Poly paper excels in printability. Synthetic paper excels in tensile strength.
Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) to ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4,5) cleanrooms.
Packaging: Elke verpakking papier bevat 250 vellen, 10 verpakkingen per doos.
Documents
Avantor Pureimage Cleanroom Paper and Notebooks
Product Literature
- Gewicht:85 g/m²
- Kleur:wit
- Omschrijving:Latex-free paper, A3 size, synthetic substrate
- Seq:10
- Cat. No.:115-1958
- Environmentally Preferable:Duurzame verpakking