Transferpipetten
1,0 ml, 70, 1,0 mm, 144 mm, 0,25 ml, -, Bulk
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE.
- Zeer goede reproduceerbaarheid van het aantal druppels per millimeter
- Ideaal voor aliquots
- Pasteurpipetten kunnen worden gevuld, diepgevroren of veranderd in een gesloten vat door de tip met hitte te verzegelen
- De geïntegreerde pipetballon kan gemakkelijk worden ingedrukt om vermoeidheid door frequente pipettering te beperken
- Bestendig tegen sterilisatie door gas of gammastraling
Documents
Specificaties
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Capaciteit:1,0 ml
- Lengte:144 mm
- Seq:01
- Druppels per ml:70
- Schaalverdeling:0,25 ml
- Steel Ø:1,0 mm