pH Buffer Solution, VWR Chemicals BDH®
10,0, 500 ml
Catalogus # BDHBBDH50720-500A
Leverancier: BDH US PRODUCED
pH Buffer Solution, VWR Chemicals BDH®
Catalogus # BDHBBDH50720-500A
Leverancier: BDH US PRODUCED
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:500 ml
- pH-waarde:10,0
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.