Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide, pellets, pure
Fibre drum, 25 kg
Catalogus # ACRO447280250
Corrosief
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxide, pellets, pure
Catalogus # ACRO447280250
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide, pellets, pure
Natriumhydroxide, pellets, pure
Fibre drum, 25 kg
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
279,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokend Pt:1390 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:318 °C
  • Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:1823
  • ADR:8,II
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to off-white Pellets
  • Titration with HCl:
    ≥97.5 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.005 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.005 %
  • Sodium carbonate (Na2CO3):
    ≤2.0 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.001 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤20 ppm
Specificaties
  • Verpakking:
    Fibre drum
  • VPE:
    25 kg
Specificaties