Orders LinkContactUsLinkComponent
Selenium 99+%, powder
Selenium 99+%, powder
Glass bottle, 500 g
Catalogus # ACRO419275000
Giftig
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Selenium 99+%, powder
Catalogus # ACRO419275000
CAS-nummer:  7782-49-2
Selenium 99+%, powder
Selenium 99+%, powder
Glass bottle, 500 g
CAS-nummer:  7782-49-2
Price
391,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7782-49-2
  • Formule:Se
  • MDL-nummer:MFCD00134090
  • Molecular Weight:78.96 g/mol
  • Merck index:12,08572
  • Kokend Pt:∼685 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:217 °C
  • Dichtheid:4,81 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-957-4
  • UN:3283
  • ADR:6.1,III
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Dark grey to black Powder
  • Assay:
    ≥99.0 %
  • Residue after ignition:
    ≤0.5 %
  • Copper (Cu):
    ≤100 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤500 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤500 ppm
  • Nickel (Ni):
    ≤100 ppm
  • Sulfur (S):
    ≤500 ppm
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.