(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine 97%
Glass bottle, 500 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrine 97%
Catalogus # ACRO297565000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 128446-35-5
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
- CAS-nummer:128446-35-5
- Formule:C₆₃H₁₁₂O₄₂
- MDL-nummer:MFCD16621721
- Smelten Pt:278 °C (ontbinding)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White to light yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤7.5 % (K.F.)
- HPLC:≥96.0 % (On dry substance)
- NMR:2 to 6 (degree of substitution)
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.