Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Barium 99+%, rods, Ø ∼ 2 cm

Barium 99+%, rods, Ø ∼ 2 cm

Plastic bottle, 500 g
Catalogus # ACRO317865000
Ontvlambaar
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Barium 99+%, rods, Ø ∼ 2 cm
Catalogus # ACRO317865000
CAS-nummer:  7440-39-3
Barium 99+%, rods, Ø ∼ 2 cm
Barium 99+%, rods, Ø ∼ 2 cm

Plastic bottle, 500 g

CAS-nummer:  7440-39-3
Price
1 170,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7440-39-3
  • Formule:Ba
  • MDL-nummer:MFCD00134031
  • Molecular Weight:137.33 g/mol
  • Merck index:12,00991
  • Kokend Pt:1640 °C
  • Smelten Pt:725 °C
  • Dichtheid:3,51 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-149-1
  • ADR:4.3,II
  •  :Density: 3,51 g/cm³ (20 °C)
  • UN:1400

Documents

Specificaties

Specificatie testresultaten

  • Appearance:
    Grey Rods
  • Assay:
    ≥99.0 % Ba (incl. Sr)
  • Strontium (Sr):
    ≤0.8 %

Specificaties

  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    500 g

Specificaties