N-Methylethylamine 97%
Glass bottle, 25 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
N-Methylethylamine 97%
Catalogus # ACRO314680250
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 624-78-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: N-Ethylmethylamine
- CAS-nummer:624-78-2
- Formule:C₃H₉N
- MDL-nummer:MFCD00009030
- Molecular Weight:59.11 g/mol
- Kokend Pt:33…34 °C (760 mmHg)
- Dichtheid:0,68 g/cm³
- Flits Pt:<–34 °C
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:210-862-1
- UN:2733
- ADR:3,I
Documents
ACRO31468
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3730 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
- GC:≥96.0 %
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



