Paraldehyde 99.5%
Glass bottle, 2,5 L
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Paraldehyde 99.5%
Catalogus # ACRO275080025
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 123-63-7
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:123-63-7
- Formule:C₆H₁₂O₃
- MDL-nummer:MFCD00036208
- Molecular Weight:132.16 g/mol
- Smelten Pt:12 °C
- Dichtheid:0,99 g/cm³
- Flits Pt:24 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-639-8
- UN:1264
- ADR:3,III
Documents
ACRO27508
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless to yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4035 to 1.4055 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.1 % (K.F.)
- GC:≥99.4 %
- Free acid (CH3COOH):≤0.3 % (titr.)
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L