Orders LinkContactUsLinkComponent
Acrylamide 98.5%, extra pure
Acrylamide 98.5%, extra pure
Plastic drum, 10 kg
Catalogus # ACRO164830100
Giftig
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Acrylamide 98.5%, extra pure
Catalogus # ACRO164830100
CAS-nummer:  79-06-1
Acrylamide 98.5%, extra pure
Acrylamide 98.5%, extra pure
Plastic drum, 10 kg
CAS-nummer:  79-06-1
Price
416,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Prop-2-enamide
  • CAS-nummer:79-06-1
  • Formule:C₃H₅NO
  • MDL-nummer:MFCD00008032
  • Molecular Weight:71.08 g/mol
  • Kokend Pt:125 °C (25 mmHg)
  • Smelten Pt:82…86 °C
  • Dichtheid:1,122 g/cm³
  • Flits Pt:138 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:201-173-7
  • UN:2074
  • ADR:6.1,III
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    82 to 86 °C
  • Water:
    ≤2.0 %
  • GC:
    ≥98.0 %
  • Color of solution:
    (10 % in water) Clear and colorless
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic drum
  • VPE:
    10 kg