Orders LinkContactUsLinkComponent
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 99+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 99+%
Glass bottle, 25 g
Catalogus # ACRO229280250
Irriterend
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 99+%
Catalogus # ACRO229280250
CAS-nummer:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 99+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 99+%
Glass bottle, 25 g
CAS-nummer:  54827-17-7
Price
928,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • CAS-nummer:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • MDL-nummer:MFCD00007748
  • Molecular Weight:240.35 g/mol
  • Kokend Pt:402 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:167…170 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:259-364-6
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to cream to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    167 to 172 °C
  • Loss on drying:
    ≤0.5 %
  • Sulfated ash:
    ≤0.2 %
  • HPLC:
    ≥99.0 %
  • Titration with HClO4:
    98.0 to 102.0 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    25 g
Specificaties