Quinoline 99%
Glass bottle, 2,5 kg
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:91-22-5
- Formule:C₉H₇N
- MDL-nummer:MFCD00006736
- Molecular Weight:129.16 g/mol
- Merck index:13,08160
- Kokend Pt:237 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:–15 °C
- Dichtheid:1,095 g/cm³
- Flits Pt:101 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:202-051-6
- UN:2656
- ADR:6.1,III
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless to dark brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.