(±)-2-Butaanol 99+% for analysis
Glass bottle, 2,5 L
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Butaanol 99+% for analysis
Catalogus # ACRO220290025
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 78-92-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
- CAS-nummer:78-92-2
- Formule:H₃CCH₂CH(OH)CH₃
- MDL-nummer:MFCD00004569
- Molecular Weight:74.12 g/mol
- Merck index:13,01540
- Kokend Pt:99 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:–115 °C
- Dichtheid:0,81 g/cm³
- Flits Pt:24 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:201-158-5
- UN:1120
- ADR:3,III
Documents
ACRO22029
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.2 %
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Non-volatile matter:≤0.001 %
- Copper (Cu):≤0.1 ppm
- Iron (Fe):≤0.5 ppm
- Lead (Pb):≤0.1 ppm
- Free acid (C4H8O2):≤0.003 %
- 2-Propanol:≤0.2 % (GC)
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.