D-(-)-Fructose 99%
Plastic drum, 10 kg
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
D-(-)-Fructose 99%
Catalogus # ACRO161350100
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 57-48-7
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS-nummer:57-48-7
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:13,04295
- Kokend Pt:552 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:103…105 °C (ontbinding)
- Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-333-3
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Assay:≥98.5 %
- Loss on drying:≤0.5 % (70°C, 4 hrs) (Vacuum)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- Additional info:5-Hydroxymethylfurfural and rel. compounds: Passes
- Appearance of solution:Passes test
- Specific optical rotation:-91.0° to -93.5° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O/NH3) (After 30 min, On dry substance)
- Chloride (Cl):≤50 ppm
- Sulfate (SO4):≤50 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Foreign sugars:Passes test
Specificaties
- Verpakking:Plastic drum
- VPE:10 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.