D-(+)-Galactose 99+%
Plastic drum, 5 kg
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
D-(+)-Galactose 99+%
Catalogus # ACRO150610051
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 59-23-4
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- CAS-nummer:59-23-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00151230
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:13,04356
- Kokend Pt:527 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:165…168 °C
- Dichtheid:1,5 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-416-4
Documents
ACRO15061
SDS
ACRO150610250_TDS_EN
Product specificatie
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.3 % (K.F.)
- Sulfated ash:≤0.1 % (on dry substance)
- Solubility:(10 % in water) Clear colorless
- HPLC:≥99.0 % (ELSD)
- Specific optical rotation:+78° to +81.5° (20°C, 589 nm) (c=10, water, NH3) (after 30 minutes, on dry substance)
Specificaties
- Verpakking:Plastic drum
- VPE:5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.