Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Fluoroacetophenone 99%
4'-Fluoroacetophenone 99%
Glass bottle, 500 mL
Catalogus # ACRO119265000
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
4'-Fluoroacetophenone 99%
Catalogus # ACRO119265000
CAS-nummer:  403-42-9
4'-Fluoroacetophenone 99%
4'-Fluoroacetophenone 99%
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  403-42-9
Price
318,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
  • CAS-nummer:403-42-9
  • Formule:C₈H₇FO
  • MDL-nummer:MFCD00000354
  • Molecular Weight:138.14 g/mol
  • Kokend Pt:196 °C (760 mmHg)
  • Smelten Pt:4 °C
  • Dichtheid:1,13 g/cm³
  • Flits Pt:71 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-960-9
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL