Orders LinkContactUsLinkComponent
Maleïnezuur 99%
Maleïnezuur 99%
Fibre drum, 25 kg
Catalogus # ACRO125230250
Irriterend
Corrosief
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Maleïnezuur 99%
Catalogus # ACRO125230250
CAS-nummer:  110-16-7
Maleïnezuur 99%
Maleïnezuur 99%
Fibre drum, 25 kg
CAS-nummer:  110-16-7
Price
1 390,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 kg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:110-16-7
  • Formule:C₄H₄O₄
  • MDL-nummer:MFCD00063177
  • Molecular Weight:116.07 g/mol
  • Merck index:13,05726
  • Kokend Pt:256 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:134…138 °C
  • Dichtheid:1.59 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:127 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-742-5
  • UN:3261
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White Crystalline powder or granules and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    130 to 138 °C
  • Water:
    ≤2 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %
  • Titration with NaOH:
    98.5 to 101.5 % (on dry substance)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
Specificaties
  • Verpakking:
    Fibre drum
  • VPE:
    25 kg