2,5-Dihydroxybenzaldehyde 99%
Glass bottle, 25 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 99%
Catalogus # ACRO114840250
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 1194-98-5
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:1194-98-5
- Formule:C₇H₆O₃
- MDL-nummer:MFCD00003333
- Molecular Weight:138.12 g/mol
- Kokend Pt:60 - 65 °C (12 -rr)
- Smelten Pt:98…102 °C
- Dichtheid:0,859 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:214-789-6
Documents
ACRO11484
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Yellow to khaki Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:98 to 102 °C
- GC:≥98.5 %
- Copper (Cu):≤50 ppm
- Iron (Fe):≤100 ppm
- Lead (Pb):≤50 ppm
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.