Orders LinkContactUsLinkComponent
Isonicotinic acid 99%
Plastic bottle, 2,5 kg
Catalogus # ACRO122590025
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Isonicotinic acid 99%
Catalogus # ACRO122590025
CAS-nummer:  55-22-1
Isonicotinic acid 99%
Isonicotinic acid 99%
Plastic bottle, 2,5 kg
CAS-nummer:  55-22-1
Price
392,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
  • CAS-nummer:55-22-1
  • Formule:C₆H₅NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00006429
  • Molecular Weight:123.11 g/mol
  • Merck index:13,05206
  • Kokend Pt:260 °C (15 mmHg)
  • Smelten Pt:310…315 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-228-2
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    White to cream Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration with NaOH:
    ≥98.5 %
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Specific optical rotation:
    -190° to -204° (20°C, 589 nm) (c=2,acetone)
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle
  • VPE:
    2,5 kg
Specificaties