Anisool 99%, pure
Glass bottle, 2,5 L
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Anisool 99%, pure
Catalogus # ACRO153920025
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 100-66-3
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
- CAS-nummer:100-66-3
- Formule:C₇H₈O
- MDL-nummer:MFCD00008354
- Molecular Weight:108.14 g/mol
- Merck index:13,00672
- Kokend Pt:154 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:–37 °C
- Dichtheid:0,99 g/cm³
- Flits Pt:45 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:202-876-1
- UN:2222
- ADR:3,III
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.1 % (K.F.)
- GC:≥98.5 %
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:2,5 L