Hexymethyleendiamine 99.5+%
Plastic drum, 5 kg
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Hexymethyleendiamine 99.5+%
Catalogus # ACRO120640051
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 124-09-4
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
- CAS-nummer:124-09-4
- Formule:C₆H₁₆N₂
- MDL-nummer:MFCD00008243
- Molecular Weight:116.21 g/mol
- Merck index:13,04713
- Kokend Pt:204…205 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:38…41 °C
- Dichtheid:0,66 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:81 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-679-6
- UN:2280
- ADR:8,III
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:38 to 41 °C
- Water:≤0.05 % (K.F.)
- GC:≥99.50 %
- Titration with HClO4:99.5 to 100.5 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic drum
- VPE:5 kg