Natriumhydroxide 98%, pellets, extra pure
Plastic drum, 10 kg
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxide 98%, pellets, extra pure
Catalogus # ACRO134070100
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 1310-73-2
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Caustic soda
- CAS-nummer:1310-73-2
- Formule:NaOH
- MDL-nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck index:14,08627
- Kokend Pt:1390 °C (760 mmHg)
- Smelten Pt:318 °C
- Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- BEREIKEN:01-2119457892-27
Documents
ACRO13407
SDS
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:White Pellets
- Titration with HCl:≥97.5 %
- Chloride (Cl):≤50 ppm
- Phosphate (PO4):≤5 ppm
- Sulfate (SO4):≤40 ppm
- Sodium carbonate (Na2CO3):≤1.0 %
- Aluminium (Al):≤10 ppm
- Calcium (Ca):≤10 ppm
- Iron (Fe):≤5 ppm
- Lead (Pb):≤1 ppm
- Nickel (Ni):≤5 ppm
- Potassium (K):≤250 ppm
- Silver (Ag):≤0.5 ppm
- Silicon dioxide (SiO2):≤5 ppm
- Nitrogen compounds (as N):≤0.0005 %
Specificaties
- Verpakking:Plastic drum
- VPE:10 kg
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



